Merck
Z330469
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
glass key
ジョイント
joint: ST/NS29/32
詳細
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
特徴
graduated
メーカー/製品名
Lenz 4.0020.70
キャパシティ
1,000 mL
栓プラグボアサイズ
4.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)