Merck
Z275727
Nalgene® stirring rods
polypropylene
別名:
plastic stirring rod, stirring paddle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene 6169-0010
L
9 3/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Combines the functions of a stirring rod and a rubber policeman. Paddles at each end, 5/8 in. W.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z275727-1PAK4061826660034