Merck
Z330221
BRAND® dropping bottle, LDPE
capacity 20 mL
別名:
dropping bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
特徴
with cap
包装
pkg of 100
メーカー/製品名
BRAND 125216
キャパシティ
20 mL
直径× H
31 mm × 88 mm
フィッティング
GL 14 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flexible. Detachable threaded closure with dropper nozzle and attached spout cap.
その他情報
BR125216 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG