Merck
Z326313
BRAND® SILBERBRANDTM 目安目盛り付きフラスコ
volume 200 mL, accuracy: 0.25 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
ジョイント
joint ST/NS neck14/23
無菌性
non-sterile
特徴
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
包装
pack of 2
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
200 mL, accuracy: 0.25 mL
キャパシティ
200 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DIN EN ISO 1042、クラスBに準拠するメスフラスコです。DURAN®製で、受用(TC、IN)の目盛です。スクエアグリップのPP栓が付いています。印と文字は高いコントラストの白いエナメルで書かれています。
その他情報
BR36750 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.