Merck
Z326062
BRAND® SILBERBRAND graduated pipettes, piston type
capacity 2 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
AR-Glas®
特徴
calibrated to deliver (TD, EX)
class B
graduations
subdivision 0.02 mL
包装
pack of 1
メーカー/製品名
BRAND 31109
測定範囲
accuracy: 0.02 mL
キャパシティ
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Integral piston pipetting aid with retaining spring. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
その他情報
BR31109 (India)
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)