Merck
Z325562
BRAND®シルバーブランドETERNA 目盛付きピペット、分注較正済み(TD、EX)
capacity 25 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
AR-Glass
詳細
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
特徴
class B
graduation
subdivision 0.1 mL
supplementary to DIN range
包装
pack of 6
メーカー/製品名
BRAND 27079
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AR-Glass®。DIN EN ISO 835に準拠している目盛付きピペットです。タイプ3(上部にゼロ点)、出用です。ETERNAアンバー色染料の目盛および刻印は、強力な洗浄方法にも耐えることができます。
その他情報
BR27079 (India)
法的情報
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.