物質
borosilicate glass 3.3
認証
according to DIN 12 680-1
特徴
subdivision 0.5 mL
容積測定範囲
25 mL
H
170 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Measuring cylinder, tall form, Class B. Short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With spout and detachable hexagonal base and protective collar of PP (not autoclavable). Eterna graduations and inscriptions in amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
その他情報
BR31921 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)