Merck
Z532371
Sigma-Aldrich
Aldrich® graduated cylinders with joint, Class A
female joint: ST/NS 14/20, volume 25 mL, accuracy: 0.25 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
ジョイント
female joint: ST/NS14/20
特徴
subdivision 0.5 mL
容積測定範囲
25 mL, accuracy: 0.25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Single metric scale. Useful as a distillation receiver and for manipulation of air--sensitive materials with the use of a septum-inlet adapter.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z532371-1EA4061832112510