Merck
Z322741
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 2,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
PTFE
特徴
graduations: no
メーカー/製品名
BRAND 90364
H ×直径
210 mm × 120 mm
キャパシティ
2,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG