物質
PTFE
特徴
graduations: no
メーカー/製品名
BRAND 90344
H ×直径
70 mm × 60 mm
キャパシティ
150 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)