Merck
XNATS
Sigma-Aldrich
REDExtract-N-Amp 組織用PCRキット
sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 amplifications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
使用法
sufficient for 10 amplifications
sufficient for 10 extractions
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
REDExtract-N-Amp 組織用PCRキットには、マウスの尾およびその他の動物組織、口腔スワブ、毛幹、および唾液からのゲノムDNAの迅速な抽出と増幅に必要なすべての試薬が含まれています。DNAの機械的破砕、有機抽出、カラム精製、沈殿は不要です。本キットは、抽出物からの直接PCR増幅のために特別に設計されたPCR ReadyMixを含んでいます。この処方では、特異的な増幅のため、抗体をベースとしたホットスタートを使用しています。REDExtract-N-Amp 組織用PCRキットは、PCR 反応物の分析用アガロースゲルへの、簡便な直接導入を可能にする不活性な追跡色素を含みます。
アプリケーション
REDExtract-N-Amp tissue PCR kit has been for:
  • DNA extraction
  • genotyping
  • polymerase chain reaction (PCR)
特徴および利点
  • 遺伝子型解析のための迅速なゲノムDNA分離に最適
  • 15分間でPCR用のゲノムDNAをシングルステップ抽出
  • 抽出物から直接増幅するために特別に設計されたPCR ReadyMix
  • ゲノムDNAの高特異的PCR増幅のためのホットスタート抗体
  • 4oCで最低6ヵ月安定な抽出液
  • REDExtract-N-Ampは、PCR反応物の分析用アガロースゲルへの、簡便な直接導入のための追跡色素を含んでいます。
構成
キットには、組織調製液、抽出液、RED Extract-N-Amp PCR Reaction Mixが含まれます。
その他情報
REDExtract-N-Amp Tissue PCR キットは、様々な細胞や組織由来 DNA の迅速な抽出や PCR によるターゲットの増幅に必要な試薬のすべてを提供します。 独自の抽出法により、長時間の酵素消化やホモジナイズの必要がなくなります。 また本キットは、抽出液から直接増幅するために特別に設計された、ホットスタート PCR 反応混合物を含んでいます。 REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix は、PCR 反応物の分析用アガロースゲルへの、簡便な導入を可能にする不活性な追跡色素を含んでいます。
詳細はwww.sigma-aldrich.com/extract-n-ampをご覧ください。
原理
本キットには、マウス尾、毛、動物組織、唾液、および口腔スワブからのゲノム DNA の抽出および増幅のための、バリデーションされたプロトコールが含まれています。 一般的な手順において、ゲノム DNA は、組織調製溶液および抽出溶液中で、室温において 10 分間インキュベートされたサンプルから抽出されます。 サンプルを 95°Cで 3 分間加熱し、その後 3 番目の溶液と混合し、PCR の前に阻害物質を中和します。 その後、DNA 抽出液の一部を、プライマーとキットに含まれる REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix を含む PCR 反応物へ添加します。
法的情報
本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、取扱説明書に明記された特許に基づく訴訟から免責されます。他のいかなる特許権(5'Nuclease Processの特許権など)も、暗示または禁反言によって明示的に譲渡されることはありません。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
米国特許番号 5,338,671、5,587,287、および対応する他国の特許に基づき、in vitro研究への使用が認可されている抗体です。
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求の適用範囲となります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Bethany S Reid et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 239(4), 1188-1196 (2010-02-23)
Previous studies identified Inka1 as a gene regulated by AP-2alpha in the neural crest required for craniofacial morphogenesis in fish and frog. Here, we extend the analysis of Inka1 function and regulation to the mouse by generating a LacZ knock-in
Chunmei Wang et al.
Nature communications, 9(1), 1544-1544 (2018-04-20)
Sexual dimorphism exists in energy balance, but the underlying mechanisms remain unclear. Here we show that the female mice have more pro-opiomelanocortin (POMC) neurons in the arcuate nucleus of hypothalamus than males, and female POMC neurons display higher neural activities
Huan Yang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(26), 11942-11947 (2010-06-16)
During infection, vertebrates develop "sickness syndrome," characterized by fever, anorexia, behavioral withdrawal, acute-phase protein responses, and inflammation. These pathophysiological responses are mediated by cytokines, including TNF and IL-1, released during the innate immune response to invasion. Even in the absence
Jean M Abel et al.
Neuroendocrinology, 93(4), 230-240 (2011-02-18)
Most neurobehavioral diseases are sexually dimorphic in their incidence, and sex differences in the brain may be key for understanding and treating these diseases. Calbindin (Calb) D28K is used as a biomarker for the well-studied sexually dimorphic nucleus, a hypothalamic
Liangru Zhu et al.
Endocrinology, 156(12), 4474-4491 (2015-09-17)
Estrogens act upon estrogen receptor (ER)α to inhibit feeding and improve glucose homeostasis in female animals. However, the intracellular signals that mediate these estrogenic actions remain unknown. Here, we report that anorexigenic effects of estrogens are blunted in female mice
資料
Standard methods for extracting DNA from tissues can be extremely laborious and time consuming. Certain applications, such as genotyping of transgenic mice using a section of tail, employ a lengthy DNA extraction process.
プロトコル
he REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
The exrract-N-Amp kit protocol provides a rapid DNA extraction method that leads to a PCR-ready sample in 15 minutes. Optimized PCR ReadyMix yields successful and clean amplification. RED loading dye allows for sample tracking.