Merck
WHA77002804
Whatman® UNIFILTER® 96 well filter plates
25-30 μm, clear polystyrene, melt brown polypropylene membrane, non-sterile, biomolecule, 25 ea
別名:
Z382345, ウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.22
製品名
Whatman® UNIFILTER®プレート, working volume 800 μL, with 25-30μm MBPP membrane
物質
clear polystyrene
conical bottom clear wells
polystyrene filter
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Cytiva
Whatman 7700-2804
Whatman Article No. 28420807 (US reference)
最大容量
800 μL
サイズ
96 wells
有効容積
800 μL
ポアサイズ
25-30 μm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • No cross talk. Patented integral filter design prevents well-to-well cross contamination.
  • Economical to use. Wide range of well volume options ensures efficient use of materials.
  • Better control. Choice of filter media allows control of the flow rates and retention characteristics.
  • Versatile. A broad range of filtration media is available, including glass fiber, polypropylene, cellulose nitrate, cellulose acetate, nylon, and ion exchange cellulose.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
UNIFILTER is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)