Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
WH0203068M4
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗TUBB マウス宿主抗体
clone 3B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗M40抗体, 抗MGC117247抗体, 抗MGC16435抗体, 抗OK/SW-cl.56抗体, 抗TUBB1, 抗TUBB5, 抗チューブリン β
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB(203068)
免疫原
TUBB (AAH19924, 1 a.a.~444 a.a) GSTタグ付完全長組換えタンパク質。GSTタグのみの分子量は26 KDaです。
配列
MREIVHIQAGQCGNQIGAKFWEVISDEHGIDPTGTYHGDSDLQLDRISVYYNEATGGKYVPRAILVDLEPGTMDSVRSGPFGQIFRPDNFVFGQSGAGNNWAKGHYTEGAELVDSVLDVVRKEAESCDCLQGFQLTHSLGGGTGSGMGTLLISKIREEYPDRIMNTFSVVPSPKVSDTVVEPYNATLSVHQLVENTDETYCIDNEALYDICFRTLKLTTPTYGDLNHLVSATMSGVTTCLRFPGQLNADLRKLAVNMVPFPRLHFFMPGFAPLTSRGSQQYRALTVPELTQQVFDAKNMMAACDPRHGRYLTVAAVFRGRMSMKEVDEQMLNVQNKNSSYFVEWIPNNVKTAVCDIPPRGLKMAVTFIGNSTAIQELFKRISEQFTAMFRRKAFLHWYTGEGMDEMEFTEAESNMNDLVSEYQQYQDATAEEEEDFGEEAEEEA
物理的形状
pH 7.4のリン酸緩衝生理食塩水溶液
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0203068M4-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Linda Wordeman et al.
Molecular biology of the cell, 27(8), 1300-1309 (2016-02-26)
Depletion of microtubule (MT) regulators can initiate stable alterations in MT assembly rates that affect chromosome instability and mitotic spindle function, but the manner by which cellular MT assembly rates can stably increase or decrease is not understood. To investigate
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
WH0203068M4-100UG4061831621754