クローン
4D1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLURP1(57152)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the Ly6/uPAR family but lacks a GPI-anchoring signal sequence. It is thought that this secreted protein contains antitumor activity. Mutations in this gene have been associated with Mal de Meleda, a rare autosomal recessive skin disorder. This gene maps to the same chromosomal region as several members of the Ly6/uPAR family of glycoprotein receptors. (provided by RefSeq)
免疫原
SLURP1 (NP_065160, 25 a.a. ~ 102 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CYTCKEPMTSASCRTITRCKPEDTACMTTLVTVEAEYPFNQSPVVTRSCSSSCVATDPDSIGAAHLIFCCFRDLCNSE
Sequence
CYTCKEPMTSASCRTITRCKPEDTACMTTLVTVEAEYPFNQSPVVTRSCSSSCVATDPDSIGAAHLIFCCFRDLCNSE
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0057152M6-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)