安全性情報
WH0025797M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-QPCT antibody produced in mouse
clone 4E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗GCT抗体, 抗QC抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4E11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... QPCT(25797)
詳細
This gene encodes human pituitary glutaminyl cyclase, which is responsible for the presence of pyroglutamyl residues in many neuroendocrine peptides. The amino acid sequence of this enzyme is 86% identical to that of bovine glutaminyl cyclase. (provided by RefSeq)
免疫原
QPCT (NP_036545, 262 a.a. ~ 359 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PNSARWFERLQAIEHELHELGLLKDHSLEGRYFQNYSYGGVIQDDHIPFLRRGVPVLHLIPSPFPEVWHTMDDNEENLDESTIDNLNKILQVFVLEYL
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0025797M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
WH0025797M1-100UG4061829601881