WH0023057M1
Monoclonal Anti-NMNAT2 antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Nmnat2 Antibody, Nmnat2 Antibody - Monoclonal Anti-NMNAT2 antibody produced in mouse, Anti-C1orf15, Anti-KIAA0479, Anti-MGC2756, Anti-PNAT2, Anti-nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 2
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NMNAT2(23057)
詳細
免疫原
Sequence
CIPGLWNEADMEVIVGDFGIVVVPRDAADTDRIMNHSSILRKYKNNIMVVKDDINHPMSVVSSTKSRLALQHGDGHVVDYLSQPVIDYILKSQLYINASG
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0023057M1-100UG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)