安全性情報
MAB1304
Sigma-Aldrich
Mouse Anti-Human IgG Antibody, Fd, clone HP6045
clone HP6045, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
HP6045, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
ヒトIgG Fd。
ELISA特異性:(Hamilton et al., 1987)
ヒトIgGサブクラス1 100%
ヒトIgGサブクラス2 100%
ヒトIgGサブクラス3 100%
ヒトIgGサブクラス4 99%
ヒトIgG Pan 100%
ヒトIgG Fc 0.04%
ヒトIgG Fab .100%
等電点電気泳動: 平均 pI 6.5
免疫原
エピトープ:Fd領域
アプリケーション
このおマウス抗ヒトIgG抗体、Fd、クローンHP6045は、Human IgGの検出に関して、ELISA、RIA、WBでの使用が検証されています。
ヒトIgG Fdに対する捕捉抗体としても検出抗体としても有用です(Papadea, C., et al., Clin. Chem. (1985).31(12):1940-1945; Hamilton, R.G., et al., Electrophoresis (1987) 8:127-134)。
ELISA
放射免疫アッセイ(RIA)
ウェスタンブロッティング
最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
二次抗体& コントロール抗体
研究サブカテゴリー
フラグメント特異的二次抗体
物理的形状
0.25 M NaCl、0.1% sodium azide含有0.02 Mリン酸バッファーに溶解。
フォーマット:精製
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長6カ月、2~8°Cで保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1304:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shohei Ogata et al.
PloS one, 8(12), e81448-e81448 (2013-12-11)
Although intravenous immunoglobulin (IVIG) is highly effective in Kawasaki disease (KD), mechanisms are not understood and 10-20% of patients are treatment-resistant, manifesting a higher rate of coronary artery aneurysms. Murine models suggest that α2-6-linked sialic acid (α2-6Sia) content of IVIG
Monoclonal antibody-based solid-phase immunoenzymometric assays for quantifying human immunoglobulin G and its subclasses in serum.
Papadea, C, et al.
Clinical Chemistry, 31, 1940-1945 (1985)