安全性情報
WH0008516M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ITGA8 antibody produced in mouse
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-integrin, alpha 8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
2G7, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGA8(8516)
関連するカテゴリー
免疫原
ITGA8 (NP_003629, 836 a.a. ~ 935 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SDTILEVGWPFSARDEFLLYIFHIQTLGPLQCQPNPNINPQDIKPAASPEDTPELSAFLRNSTIPHLVRKRDVHVVEFHRQSPAKILNCTNIECLQISCA
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0008516M2-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)