Merck
MAB2077Z
Sigma-Aldrich
抗インテグリンαVβ6抗体、クローン10D5、アジ化物フリー
clone 10D5, Chemicon®, from mouse
別名:
MAB2077
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10D5, monoclonal
化学種の反応性
human, rat, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2a
適合性
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGAV(3685)
詳細
細胞接着受容体のインテグリンファミリーは、少なくとも19個の、非共有結合で結合したアルファおよびベータサブユニットから成る膜結合ヘテロ二量体から構成されます。これまでに、16種類のαサブユニットと8種類のβサブユニットが特定されています。インテグリンファミリーの構造的および機能的多様性は、個々のαおよびβサブユニットの対形成能力に基づきます。インテグリン受容体とそれぞれのリガンドとの間の分子的相互作用の鍵となるのは、Arg-Gly-Asp(RGD)配列の認識です。この配列は、細胞外マトリックス成分であるフィブロネクチン、ビトロネクチン、コラーゲン、フィブリノゲン、およびフォン・ウィルブランド因子に存在することが知られています (Cheresh,1991)。血管の増殖、接着、および創傷の修復にインテグリンが関与していることは、十分に実証されています。 インテグリンαVは、I(挿入)ドメインを持たないI型膜糖タンパク質です。 αVタンパク質は、翻訳後に切断されて重鎖と軽鎖になり、ジスルフィド結合ポリペプチドとして細胞表面で発現します。
インテグリンαVβ6は、器官形成、組織傷害および悪性転換を含む動的過程において、さまざまな上皮細胞で発現します。
特異性
野生型マウスケラチノサイトによるβ6ノックアウトマウスの免疫付与により生産されるモノクローナル抗体MAB2077Zは、ヒトおよびマウスαVβ6をフローサイトメトリーおよび免疫沈降により認識し、マウスおよびヒトαVβ6に対して阻害作用を示します。 αVβ6媒介細胞接着および細胞遊走の100%阻害は、<10 μg/mLの濃度で得られます。この抗体はノックアウトマウスで生産されるため、その他の動物種でも受容体を認識すると思われますが、評価されているのはヒトとマウスのみです。この抗体はαVβ6に対して特異的であり、aVやその他のaVインテグリンを認識しません。
免疫原
野生型マウスケラチノサイトによるβ6ノックアウトマウスの免疫付与。
アプリケーション
フローサイトメトリー:マウスおよびヒトに有効です。
免疫沈降:有効です。ただし、この抗体はIgG2aであるため、プロテインGまたはウサギ抗マウスIgGが捕捉に有用です
機能阻害:αVβ6媒介細胞接着および細胞遊走の100%阻害は、100 μg/mLの濃度で得られます。
ウェスタンブロッティングと免疫組織染色には無効です。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗インテグリンαVβ6抗体、クローン10D5、アジドフリーは、インテグリンαVβ6に対する抗体であり、FC、IPで使用できます。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
インテグリン
物理的形状
フォーマット:精製
保存剤を含まない20 mMリン酸ナトリウム、250 mM塩化ナトリウム、pH 7.6に含まれるプロテインA精製マウス免疫グロブリン。
精製プロテインA
保管および安定性
2–8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
HT-29結腸癌細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB2077Z:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Conversion of a tumor-binding peptide identified by phage display to a functional chimeric T cell antigen receptor.
Pameijer, CR; Navanjo, A; Meechoovet, B; Wagner, JR; Aguilar, B; Wright, CL; Chang et al.
Cancer Gene Therapy null
Y K Stella Man et al.
PloS one, 8(8), e70452-e70452 (2013-08-21)
We have developed a structurally-guided scaffold phage display strategy for identification of ligand mimetic bio-therapeutics. As a proof of concept we used the ligand of integrin αvβ6, a tumour cell surface receptor and a major new target for imaging and
Altered microenvironment promotes progression of preinvasive breast cancer: myoepithelial expression of ?v?6 integrin in DCIS identifies high-risk patients and predicts recurrence.
Allen, MD; Thomas, GJ; Clark, S; Dawoud, MM; Vallath, S; Payne, SJ; Gomm, JJ; Dreger et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Phenotypic and genetic characterization of a novel phenotype in pigs characterized by juvenile hairlessness and age dependent emphysema.
Bruun, CS; J?rgensen, CB; Bay, L; Cirera, S; Jensen, HE; Leifsson, PS; Nielsen et al.
BMC Genomics null
Chemically programmed antibodies targeting multiple alpha(v) integrins and their effects on tumor-related functions in vitro.
Goswami, RK; Bajjuri, KM; Forsyth, JS; Das, S; Hassenpflug, W; Huang, ZZ; Lerner et al.
Bioconjugate Chemistry null