WH0006598M1
Monoclonal Anti-SMARCB1 antibody produced in mouse
clone 3E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-BAF47, Anti-INI1, Anti-RDT, Anti-SNF5, Anti-SNF5L1, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily b, member 1, Anti-Sfh1p, Anti-Snr1, Anti-hSNFS
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMARCB1(6598)
詳細
免疫原
Sequence
YTTLATSVTLLKASEVEEILDGNDEKYKAVSISTEPPTYLREQKAKRNSQWVPTLPNSSHHLDAVPCSTTINRNRMGRDKKRTFPLCFDDHDPAVIHENA
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0006598M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
WH0006598M1-100UG | 4061831635812 |