WH0006595M6
Monoclonal Anti-SMARCA2 antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-BAF190, Anti-BRM, Anti-FLJ36757, Anti-MGC74511, Anti-SNF2L2, Anti-SNF2LA, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2, Anti-Sth1p, Anti-hBRM, Anti-hSNF2a
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D12, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMARCA2(6595)
詳細
免疫原
Sequence
KILLDPNSEEVSEKDAKQIIETAKQDVDDEYSMQYSARGSQSYYTVAHAISERVEKQSALLINGTLKHYQLQGLEWM
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0006595M6-100UG:
試験成績書(COA)