クローン
1H6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC12A4(6560)
免疫原
SLC12A4 (AAH21193, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPHFTVVPVDGPRRGDYDNLEGLSWVDYGERAELDDSDGHGNHRESSPFLSPLEASRGIDYYDRNLALFEEELDIRPKVSSLLGKLVSYTNLTQGAKEHEEAESGEGTRR
Sequence
MPHFTVVPVDGPRRGDYDNLEGLSWVDYGERAELDDSDGHGNHRESSPFLSPLEASRGIDYYDRNLALFEEELDIRPKVSSLLGKLVSYTNLTQGAKEHEEAESGEGTRR
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0006560M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
WH0006560M1-100UG | 4061829611347 |