Merck
すべての画像(6)
Key Documents
安全性情報
WH0002629M1
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗GBA マウス宿主抗体
clone 2e2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗-GBA1, 抗-GCB, 抗-GLUC, 抗-グルコシダーゼ、ベータ;酸(グルコシルセラミダーゼを含む)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2e2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GBA(2629)
関連するカテゴリー
詳細
GBA(β-グルコセレブロシダーゼ)遺伝子はヒト染色体1q21にマッピングされています。リソソーム酵素であり、広く発現しています。このタンパク質には、3本鎖の逆平行β‐シートを持つドメインI、免疫グロブリン様ドメインを作る2つのβ‐シートを持つドメインII、および8本鎖のβ/αトリオースリン酸イソメラーゼ(TIM)バレルを持つドメインIIIがあります。
この遺伝子は、糖脂質代謝の中間体であるグリコシルセラミドのベータグルコシド結合を切断するリソソーム膜タンパク質をコードしています。この遺伝子の変異は、グルコセレブロシドの蓄積を特徴とするリソソーム蓄積症であるゴーシェ病を引き起こします。関連する偽遺伝子は、染色体1上のこの遺伝子の約12 kb下流にあります。選択的スプライシングにより、同じタンパク質をコードする複数の転写バリアントが生じます。(RefSeqにより提供)
免疫原
GST(NP_000148、146 a.a.~235 a.a)タグ付きGBA部分組換えタンパク質です。GSTタグのみのMWは26 KDaです。
シーケンス
SYFSEEGIGYNIIRVPMASCDFSIRTYTYADTPDDFQLHNFSLPEEDTKLKIPLIHRALQLAQRPVSLLASPWTSPTWLKTNGAVNGKGS
アプリケーション
モノクローナル抗GBA抗体は、免疫蛍光染色に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
GBA(β-グルコセレブロシダーゼ)は、糖脂質のグルコセレブロシドのセラミドとグルコースへの変換に関与しています。この遺伝子の変異は、ゴーシェ病とパーキンソン病に関連しています。
物理的形状
りん酸緩衝食塩水中溶液、pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0002629M1-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stefania Zampieri et al.
International journal of molecular sciences, 22(11) (2021-06-03)
Gaucher disease (GD) is an autosomal recessive lysosomal disorder due to beta-glucosidase gene (GBA) mutations. The molecular diagnosis of GD is complicated by the presence of recombinant alleles originating from a highly homologous pseudogene. Clinical exome sequencing (CES) is a
The relationship between glucocerebrosidase mutations and Parkinson disease
Migdalska-Richards A and Schapira AH
Journal of Neurochemistry (2016)
Altered Differentiation Potential of Gaucher?s Disease iPSC Neuronal Progenitors due to Wnt/b-Catenin Downregulation
Awad O, et al.
Stem Cell Reports, 9 (2017)
Rodolfo Tonin et al.
Journal of neurology, 266(1), 92-101 (2018-11-02)
Patients with Gaucher Disease (GD) exhibit three phenotypes, including type 1 (non-neuronopathic), type 2 (acute neuronopathic), and type 3 (subacute neuronopathic). Identifying which GBA changes represent benign polymorphisms and which may result in disease-causing mutations is essential for diagnosis and
Cathrine K Fog et al.
EBioMedicine, 38, 142-153 (2018-12-01)
Gaucher Disease is caused by mutations of the GBA gene which encodes the lysosomal enzyme acid beta-glucosidase (GCase). GBA mutations commonly affect GCase function by perturbing its protein homeostasis rather than its catalytic activity. Heat shock proteins are well known