クローン
8B7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHAD(1101)
詳細
Chondroadherin is a cartilage matrix protein thought to mediate adhesion of isolated chondrocytes. The protein contains 11 leucine-rich repeats flanked by cysteine-rich regions. The chondroadherin messenger RNA is present in chondrocytes at all ages. (provided by RefSeq)
免疫原
CHAD (NP_001258, 251 a.a. ~ 359 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LDNTNLEKFSDGAFLGVTTLKHVHLENNRLNQLPSNFPFDSLETLALTNNPWKCTCQLRGLRRWLEAKASRPDATCASPAKFKGQHIRDTDAFRSCKFPTKRSKKAGRH
Sequence
LDNTNLEKFSDGAFLGVTTLKHVHLENNRLNQLPSNFPFDSLETLALTNNPWKCTCQLRGLRRWLEAKASRPDATCASPAKFKGQHIRDTDAFRSCKFPTKRSKKAGRH
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0001101M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)