クローン
3G8, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~170 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells over expressing human WDR62
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells over expressing human WDR62
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WDR62(284403)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
W3269-BULK:
W3269-VAR:
W3269-25UL:
W3269-200UL:
試験成績書(COA)