安全性情報
V5750
Sigma-Aldrich
ヘビ毒 Sepedon (Hemachatus) hemachatus(リンガルス)由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
保管温度
−20°C
品質水準
アプリケーション
Source of phospholipase A and postsynaptic neurotoxins.
生物化学的/生理学的作用
has acetylcholinesterase activity
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
V5750-25MG:
V5750-100MG-PW:
V5750-100MG:
V5750-10MG-KC:
V5750-10MG:
V5750-BULK:
V5750-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)