化学種の反応性
mammals
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 0.5 μg using VSV-G tagged fusion proteins from transfected mammalian cell lysates (tagged fusion proteins from transfected mammalian cell lysates)
indirect immunofluorescence: 1.0 μg/mL using VSV-G tagged fusion proteins in methanol/acetone fixed transiently transfected cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using VSV-G tagged fusion proteins from transfected mammalian cell lysates
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
免疫原
アプリケーション
immunocytochemistry.
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Western blotting following immunoprecipitation (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
V4888-BULK:
V4888-200UG:
V4888-200AMP:
V4888-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)