安全性情報
V3254
Supelco
Vitamin B12-Agarose
saline suspension
別名:
シアノコバラミン-アガロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NA.21
フォーム
saline suspension
品質水準
標識化の程度
≥0.3 mg per mL
Matrix
4% beaded agarose
マトリックス活性基
cyanogen bromide
マトリックス結合
carboxyl
マトリックススペーサー
8 atoms
保管温度
2-8°C
物理的形状
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V3254-BULK:
V3254-VAR:
V3254-25ML:4548173214979
V3254-5ML:4548173214986
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adam Schaffner et al.
Cell research, 29(4), 313-329 (2019-03-13)
Missense mutations in Leucine-Rich Repeat Kinase 2 (LRRK2) cause the majority of familial and some sporadic forms of Parkinson's disease (PD). The hyperactivity of LRRK2 kinase induced by the pathogenic mutations underlies neurotoxicity, promoting the development of LRRK2 kinase inhibitors