物質
black (drawers)
polyethylene
メーカー/製品名
TrippNT 51146
W × H × D
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
重量
49 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
27 inches tall
- 4 full extension drawers
- Fits under bench
- Light weight and easy to move
- White polyethylene construction
- 13 colors
- Built-in tray top
- 3 inch swivel casters (2 with brakes)
- Fully assembled
- Non metal rustproof polymer construction
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)