物質
polyethylene
purple (drawers)
メーカー/製品名
TrippNT 51134
W × H × D
24 1/2 × 3 3/8 × 15 1/2 in., drawers
重量
67 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
An extra-wide compact cart with 4 drawers; fits under most counters, tables, desks and work benches.
- Massive under counter storage
- One piece construction
- Non metal rust proof polymer construction
- Decontaminates with bleach or aqueous solutions
- Built-in tray top and handle for push pull control
- White polyethylene body, ABS drawers
- 13 colors
- 4 full-extension drawers
- Drawer headspace: 4 1/2 inches
- 3 inch polypropylene swivel casters, 2 locking
- American Made
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)