Merck
TRT51088
Compact 4 Drawer Locking Cart
silver (drawers)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123305
NACRES:
JA.01
物質
polyethylene
silver (drawers)
メーカー/製品名
TrippNT 51088
W × H × D
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
重量
49 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
27 inches tall
  • 4 full extension drawers
  • Fits under bench
  • Light weight and easy to move
  • White polyethylene construction
  • 13 colors
  • Built-in tray top
  • 3 inch swivel casters (2 with brakes)
  • Fully assembled
  • Non metal rustproof polymer construction
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)