物質
PETG
無菌性
sterile
特徴
vented
包装
case of 4 ea
メーカー/製品名
Nalgene 4116-2800
ボトルの容量
2800 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Save preparation time and avoid contamination risk by using Thermo Scientific Nalgene Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks available as flat or baffled bottom , ideal for suspension of cell culture, media preparation, mixing and storage. Crystal-clear PETG is robust and break resistant, increasing personal safety. All sizes are available vented or non-vented.
その他情報
Browse all Erlenmeyer flasks
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)