Merck
Z710792
Tunair振とうフラスコ
flask volume 300 mL, wide-mouth polypropylene flask, full baffle
別名:
baffled flask, baffled flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.22
物質
straight neck
wide-mouth polypropylene flask
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
case of 4 ea
メーカー/製品名
IBI SS-4003
フラスコ容積
300 mL
有効容積
100 mL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オートクレーブ処理可能なプラスチック - クリアなポリプロピレン接触
作業容量 - 300 mLフラスコ用においては100 mL(150~200 rpmで、2インチ(5 cm)の落差)
独自のバフルとターボ翼閉栓デザインにより、高いO2吸収率を達成できます。DRI-GAUZE裏打ちフィルタ付きのCAP-FLO閉栓により、ガス拡散において均一性と一貫性が得られます。
フラスコ、閉栓、フィルターまたは裏打ち膜はオートクレーブで滅菌できます。広口開口なので、培地調製や、回収、洗浄のためのアクセスが容易です。バレルの形のデザインにより、従来の三角フラスコと比較して、範囲の広い攪拌や、より大きい操作能力が得られます。上から簡単に装着できる閉栓は、フラスコネックを空気媒介の粒子から保護し、火炎殺菌の必要性をなくします。三角フラスコよりも、よりよい培養増殖と生産性が得られます。
キャップはフラスコに付属しておりません。
  • 裏打ちシリコン膜付きCAP-SIL閉栓は蒸発を最小限にします。
  • 300 mLフラスコは最前線の培養開発研究用です。
  • 2.5 Lフラスコは取って付きで、生産研究用です。
法的情報
CAP-FLO is a trademark of IBI Scientific
CAP-SIL is a trademark of IBI Scientific
DRI-GAUZE is a trademark of IBI Scientific
Tunair is a trademark of IBI Scientific