Merck
TMO4114-0045
Nalgene® vented sterile caps for Erlenmeyer flasks
500/2000 mL flasks, polypropylene, high-density polyethylene, capacity 45 L, pore size 0.2 μm, case of 4 ea, case of 12 ea
別名:
vented closure, vented single use closure
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.13
物質
high-density polyethylene
polypropylene
特徴
vented
包装
case of 12 ea
case of 4 ea
メーカー/製品名
Nalgene 4114-0045
キャパシティ
45 L
ポアサイズ
0.2 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ensure a sterile gas exchange for shaker and suspension cell culture by using Thermo Scientific Nalgene Vented HDPE Closures for Sterile Single Use Erlenmeyer Flasks.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
TMO4114-00454061841585565