物質
clear PETG
包装
case of 24 ea
メーカー/製品名
Nalgene 382019-0500
キャパシティ
500 mL
容量
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Protect against leakage, breakage and radiation contamination in cleanroom applications with Thermo Scientific Nalgene PETG Certified Clean Containers. Suitable for pharmaceutical and biotechnology applications that require processing and storing bulk intermediates and critical reagents such as vaccine and protein therapeutic preparations. A safe alternative for your lab with no sacrifice of accuracy.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)