Merck
TMO3665-0250
Nalgene® economy graduated cylinder
PMP, volume 250 mL, case of 12 ea
別名:
PMP graduated cylinder, PMP graduated flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
PMP
包装
case of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene 3665-0250
キャパシティ
250 mL
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dispense liquids easily with simple to read, molded-in graduations that won′t rub off. Affordably priced Thermo Scientific Nalgene Polypropylene Economy Graduated Cylinders have a generous pour spout and exhibit excellent chemical and break resistance.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
TMO3665-02504061841585077