Merck
Z420328
Sigma-Aldrich
卓上ブフナー漏斗用粗大多孔質フィルタープレート
for Z420271
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104925
NACRES:
NB.43
詳細
for use with 10.25 in (26cm) table-top buchner funnel
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Bel-Art
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Porous filter plates are used with Table-Top Buchner funnels for quick filtration of large volumes. The plates is supported by a multiple ring grid; HDPE, 6.4mm (¼") thick, with a non-porous ring at the periphery of the plate which seals filter paper when used.
特徴および利点
  • Available in two porosities, medium and coarse
  • Medium is 45-90 microns
  • Coarse is 90-130 microns
  • Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)