Merck
TMO331825-BR
Nunc® barcoded latch rack
for 2.0 mL cryogenic tubes, plastic, 42 positions, case of 10 ea
別名:
tube rack, tube storage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.12
物質
plastic
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
Nunc 331825-BR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)