物質
high-density polyethylene
包装
case of 500 ea
メーカー/製品名
Nalgene 312185-0004
キャパシティ
125 mL
色
amber
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Confidently ship and store these Thermo Scientific Nalgene Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles, which are easy to fill and resistant to chemicals. These wide-mouthed, high-density polyethelyene bottles are injection blow-molded for strength and uniform wall thickness.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)