物質
high-density polyethylene
square
wide-mouth
包装
case of 250 ea
メーカー/製品名
Nalgene 312114-0006
キャパシティ
175 mL
色
natural
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Easily fill and pour with Thermo Scientific Nalgene Square Wide-Mouth HDPE Bottles with Closure, featuring molded-in graduations for easy measuring and durable, uniform walls that are resistant to splitting or puncturing. These translucent bottles provide visible liquid levels and come in a space-saving square design.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)