物質
natural polypropylene copolymer
包装
case of 50 ea
メーカー/製品名
Nalgene 312087-0032
サイズ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Store and ship light-sensitive reagents with Thermo Scientific Nalgene Narrow-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure. Ideal for diagnostics, biologicals, specialty chemicals, reagents, adhesives and veterinary pharmaceuticals, these high density polyethylene bottles are injection blow-molded for uniform wall thickness and strength. They meet USP light transmission standards and are bulk packed for packaging applications.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)