物質
low-density polyethylene
narrow-mouth
包装
case of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2425-1002
ボトルの容量
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Meet regulatory labeling requirements for chemical containers with Thermo Scientific Nalgene Narrow-Mouth Right-to-Know LDPE Wash Bottles, which use standard, instantly recognizable symbols and colors. These low density polyethylene bottles are flexible for easy dispensing and translucent for viewing contents.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)