物質
polystyrene
polystyrene
無菌性
sterile
包装
case of 2 ea
メーカー/製品名
Nunc 164327
L × W
335mm × 205 mm
表面積
(6320 cm2)
色
clear
適合性
suitable for (industrial scale cell culture; production of biomaterials such as vaccines, monoclonal antibodies, etc.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc®セルファクトリー、Nunclon®Δ表面
- 大規模細胞培養用およびワクチン、モノクローナル抗体などの生体材料製造用
- 粘着細胞に最適
- 懸濁液培養にも使用できます。
- 研究室規模の培養と変わらない増殖動力学
- 規模を簡単に拡大できるように、1、2、4、10、および40トレイのセルファクトリーバージョンがあります。
- コンパクトなデザイン、限られた空間領域で広い増殖表面
- 低いコンタミネーションリスク
- 扱いやすい多層セルファクトリースタック
- 相互を音波溶接して組み立てたポリスチレン製の皿
- オートクレーブ不可
- 保証されたNunclon®Δ表面処理によって、細胞付着と増殖に優れた条件が保証されます。
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)