安全性情報
T9943
Sigma-Aldrich
トリズマ®プリセット結晶
BioPerformance Certified, pH 7.0, average Mw 154.8
別名:
トリス結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
グレード
BioPerformance Certified
品質水準
フォーム
crystalline powder
分子量
average Mw 154.8
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
DNase, RNase, Protease, NICKase, none detected
endotoxin, tested
total aerobic microbial count, tested
≤0.05 A290
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
6.70 (37 °C, 0.1 M)(lit.)
7.00 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
7.0
7.55 (5 °C, 0.1 M)(lit.)
有効pH範囲
7.0-9.0
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Open the foil pouch, dissolve contents in 900 mL of water; add additional water to a final volume of 1 liter to make a 0.1 M solution at a temperature of 25 °C. No pH adjustment is necessary. Guaranteed accuracy: ±0.1 pH units.
Tris has a significant temperature coefficient, so select the mixture to give the desired final pH at the desired temperature.
From 5 °C to 25 °C, the pH decreases an average of 0.03 pH units per °C.
From 25 °C to 37 °C, the pH decreases an average of 0.025 pH units per °C.
If a different concentration is desired, note that there is a concentration effect on the pH of the solution.
本製品は細胞培養試験済みです。また、エンドトキシン低値であることが試験により確認され、ヌクレアーゼおよびプロテアーゼ不検出についても分析により確認されました。
包装
In convenient foil pouches
その他情報
This product is a pre-mixed combination of Trizma base and Trizma HCl in convenient foil pouches that can be used to prepare a common pH value for Tris buffer.
一部のpH電極では、Trisバッファーで正確な結果が得られません。
調製ノート
Trizma溶液はオートクレーブできます。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T9943-BULK:
T9943-VAR:
T9943-10PAK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)