分子量
antigen ~50 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using lysates of HEK-293 cells overexpressing human TTP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZFP36(7538)
mouse ... Zfp36(22695)
rat ... Zfp36(79426)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T5452-BULK:
T5452-VAR:
T5452-25UL:
T5452-200UL:
試験成績書(COA)