アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
off-white
溶解性
H2O: ~20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.NCCc1c[nH]c(n1)-c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H12F3N3.2C4H4O4/c13-12(14,15)9-3-1-2-8(6-9)11-17-7-10(18-11)4-5-16;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h1-3,6-7H,4-5,16H2,(H,17,18);2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
InChI Key
GGDUVPKRZGATLR-SPIKMXEPSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T4951-5MG:
T4951-VAR:
T4951-BULK:
T4951-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)