安全性情報
T4897
Sigma-Aldrich
トロンビン ウサギ血漿由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
rabbit plasma
品質水準
フォーム
solid
比活性
≥500 units/mg protein
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
rabbit ... F2(100009146)
単位の定義
活性は、NIHのトロンビンスタンダ-ド Lot Jとの直接比較によって得られるNIH unitで表しています。
アナリシスノート
NIHのアッセイ方法は、Biggs法の変法に基づいており、トロンビンサンプル(1%緩衝アルブミン溶液で安定化)0.1 mLと、基質として希釈血漿(同量の生理食塩水で希釈)0.2 mLを用います。トロンビン濃度の測定では凝固時間を15~25秒とします。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerthrombinをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T4897-VAR:
T4897-BULK:
T4897-10UN:
T4897-25UN:
T4897-50UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Analytical Enzyme Thrombin Factor IIa offered by online. Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.