アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
形状
lyophilized powder
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
標識化の程度
20-30 mol steroid per mol BSA
溶解性
phosphate buffer: 1.90-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless (pH 7.50)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H31NO4/c1-20-9-7-14(22-26-12-19(24)25)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(23)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,23H,3-10,12H2,1-2H3,(H,24,25)/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
VDYLVWGBLQNNAW-ZKHIMWLXSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T3392-50MG:
T3392-10MG:
T3392-BULK:
T3392-1MG:
T3392-25MG:
T3392-10MG-PW:
T3392-5MG:
T3392-VAR:
試験成績書(COA)