安全性情報
T2080
Sigma-Aldrich
TRKB(455-末端), 活性型, GSTタグ付加 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
GP145-TrkB, NTRK2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
63-85 nmol/min·mg
分子量
~67 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NTRK2(4915)
生物化学的/生理学的作用
TRKBは、神経栄養性チロシン受容体キナーゼ(NTRK)ファミリーに属します。TRKBは、数種類のニューロトロフィンに対して高親和性を示す触媒型受容体であり、それらのニューロトロフィンは低分子量の成長因子タンパク質として異なる細胞集団の生存および分化を誘導しています。TRKBは膜結合型の受容体であり、ニューロトロフィンが結合すると自身とともにMAPK経路の分子をリン酸化します。TRKBを介するシグナル伝達は細胞の分化を引き起します。TRKB遺伝子の変異は肥満および気分障害にかかわっています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
T2080-VAR:
T2080-10UG:
T2080-10UG-PW:
T2080-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G T Baxter et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 17(8), 2683-2690 (1997-04-15)
The trkB family of transmembrane proteins serves as receptors for BDNF and NT-4/5. The family is composed of a tyrosine kinase-containing isoform as well as several alternatively spliced "truncated receptors" with identical extracellular ligand-binding domains but very small intracellular domains.
Roger N Pearse et al.
Blood, 105(11), 4429-4436 (2005-01-20)
Multiple myeloma (MM) is a B-cell neoplasm that is characterized by the clonal expansion of malignant plasma cells and is frequently associated with chromosomal translocations placing an oncogene under the control of the immunoglobulin heavy chain enhancer. Despite these pathogenic