由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(C)C)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C38H54N8O10/c1-20(2)31(37(55)41-19-29(40)48)46-38(56)32(21(3)4)45-35(53)27(15-16-30(49)50)43-36(54)28(18-23-9-7-6-8-10-23)44-33(51)22(5)42-34(52)26(39)17-24-11-13-25(47)14-12-24/h6-14,20-22,26-28,31-32,47H,15-19,39H2,1-5H3,(H2,40,48)(H,41,55)(H,42,52)(H,43,54)(H,44,51)(H,45,53)(H,46,56)(H,49,50)/t22-,26+,27+,28+,31+,32+/m1/s1
InChI Key
NUNBRHVOPFWRRG-RCEFDBTISA-N
遺伝子情報
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
mouse ... Oprd1(18386) , Oprm1(18390)
rat ... Oprd1(24613) , Oprm1(25601)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0675PROC:
T0675-PPG:
T0675-1MG-PW:
T0675-1MG:
T0675-.5MG:
T0675-VAR:
T0675-BULK:
T0675-5MG:
T0675-PH:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)